CAS RN 5409-45-0
CAS RN 5409-45-0
IUPAC Name:
methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
Synonyme:
methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
Molekulargewicht (g/mol):
238.2
Summenformel:
C10H10N2O5
InChi Key:
HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=CC(=CC=C1NC(C)=O)[N+]([O-])=O