accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 54605-72-0

IUPAC Name: 1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Synonyme: 1-phenylpyrazole-4-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 172.19
Summenformel: C10H8N2O
InChi Key: PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern