accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 56375-79-2

IUPAC Name: tributyl(methyl)azanium iodide
Synonyme: tributyl(methyl)azanium iodide
Molekulargewicht (g/mol): 327.29
Summenformel: C13H30IN
InChi Key: DXJLCRNXYNRGRA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [I-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
Siedepunkt 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)