CAS RN 56469-10-4
CAS RN 56469-10-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-(1,1-Dimethylheptyl)resorcinol, TRC
CAS: 56469-10-4 Summenformel: C15H24O2 Molekulargewicht (g/mol): 236.35 Synonym: 5-(1,1-Dimethylheptyl)-1,3-benzenediol SMILES: CCCCCCC(C)(C)c1cc(O)cc(O)c1