CAS RN 56961-20-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
3,4,5-Trichlorcatechol, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
2
3,4,5-Trichlorokatechol, TRC
CAS: 56961-20-7 Summenformel: C6 H3 Cl3 O2 Molekulargewicht (g/mol): 213.45 Synonym: 1,2-Benzenediol, 3,4,5-trichloro-,3,4,5-Trichloro-1,2-benzenediol,3,4,5-Trichloro-2-hydroxyphenol,3,4,5-Trichlorocatechol,3,4,5-Trichloropyrocatechol IUPAC-Name: 3,4,5-Trichlorbenzol-1,2-Diol SMILES: Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1O