accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5699-41-2

IUPAC Name: N-(4-aminobutyl)acetamide
Synonyme: acetylputrescine
Molekulargewicht (g/mol): 130.19
Summenformel: C6H14N2O
InChi Key: KLZGKIDSEJWEDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NCCCCN
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern