CAS RN 57204-78-1
CAS RN 57204-78-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-Hydroxy Mexiletine Oxalate, TRC
CAS: 57204-78-1 Summenformel: C13H19NO6 Molekulargewicht (g/mol): 285.29 Synonym: (+/-)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)-N-hydroxy-2-propanamine Ethanedioate IUPAC-Name: N-[1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-yl]hydroxylamine;oxalic acid SMILES: CC(COc1c(C)cccc1C)NO.OC(=O)C(=O)O