CAS RN 57462-46-1
CAS RN 57462-46-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
rac-Vestitone, TRC
CAS: 57462-46-1 Summenformel: C16H14O5 Molekulargewicht (g/mol): 286.28 Synonym: 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one,(±)-2',7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavanone,(±)-Vestitone IUPAC-Name: 7-hydroxy-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one SMILES: OC1=CC(OC)=CC=C1C(CO2)C(C3=C2C=C(O)C=C3)=O