CAS RN 57778-93-5
CAS RN 57778-93-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1H-Indol-3-amine Hydrochloride, TRC
CAS: 57778-93-5 Summenformel: C8H8N2 . HCl Molekulargewicht (g/mol): 168.62 Synonym: 3-Aminoindole HCl IUPAC-Name: 1H-indol-3-amine;hydrochloride SMILES: Cl.Nc1c[nH]c2ccccc12