accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5876-87-9

H2CCH2

CAS RN 5876-87-9

IUPAC Name: dodeca-1,11-diene
Synonyme: 1,11-dodecadiene
Molekulargewicht (g/mol): 166.31
Summenformel: C12H22
InChi Key: IYPLTVKTLDQUGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CCCCCCCCCC=C
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern