accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3Cl(E)

CAS RN 591-97-9

IUPAC Name: (2E)-1-chlorobut-2-ene
Synonyme: 2-butene, 1-chloro-, (E)-
Molekulargewicht (g/mol): 90.55
Summenformel: C4H7Cl
InChi Key: YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
SMILES: C\C=C\CCl
Siedepunkt 
  • (2)
Güte 
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)