CAS RN 596819-12-4
CAS RN 596819-12-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
2-(5-Methoxy-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-(5-Methoxy-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.