CAS RN 59983-39-0
CAS RN 59983-39-0
IUPAC Name:
(2S)-1-azaniumyl-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-ium
Synonyme:
(2S)-1-ammonio-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol):
132.21
Summenformel:
C6H16N2O
InChi Key:
CJGJJXCQCKRPHC-LURJTMIESA-N
SMILES:
COC[C@@H]1CCC[NH+]1[NH3+]
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.