accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 60044-25-9

BrBrBrBr(?)

CAS RN 60044-25-9

IUPAC Name: 2,2',5,6'-tetrabromo-1,1'-biphenyl
Synonyme: 2,2',5,6'-tetrabromo-1,1'-biphenyl
Molekulargewicht (g/mol): 469.8
Summenformel: C12H6Br4
InChi Key: IMEYSCIEAFLSQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C(Br)C(=C1)C1=C(Br)C=CC=C1Br

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern