CAS RN 603-00-9
CAS RN 603-00-9
IUPAC Name:
7-(2-hydroxypropyl)-1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Synonyme:
proxyphylline purophyllin hydroxypropyltheophylline β-oxypropyltheophyllin monophyllin proxiphylline proxy-retardoral sigophyl 2-hydroxypropyl-7-theophylline proxyphyllinum
Molekulargewicht (g/mol):
238.25
Summenformel:
C10H14N4O3
InChi Key:
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(O)CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
7-(Beta-Hydroxypropyl)theophylline, TRC
CAS: 603-00-9 Summenformel: C10 H14 N4 O3 Molekulargewicht (g/mol): 238.24 Synonym: Proxyphylline,7-[(2RS)-2-Hydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione,Diprophylline Imp. D (EP) IUPAC-Name: 7-(2-hydroxypropyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione SMILES: CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
2
Proxyphyllin, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.