CAS RN 606114-29-8
CAS RN 606114-29-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]thio]-1-propanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]thio]-1-propanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]thio]-1-propanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.