CAS RN 60656-72-6
CAS RN 60656-72-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
6-Chlor-2-(chlormethyl)-4-(2-fluorphenyl)-1,2-dihydrochinazolin-3-oxid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
6-Chlor-2-(chlormethyl)-4-(2-fluorphenyl)-1,2-dihydrochinazolin-3-oxid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.