CAS RN 607-95-4
CAS RN 607-95-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2,4,6-Tribromophenyl Acetate, TRC
CAS: 607-95-4 Summenformel: C8 H5 Br3 O2 Molekulargewicht (g/mol): 372.84 Synonym: 2,4,6-Tribromo-phenol 1-Acetate,NSC 404079 IUPAC-Name: (2,4,6-tribromophenyl) acetate SMILES: CC(=O)Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br