accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 609-19-8

OHClClCl

CAS RN 609-19-8

IUPAC Name: 3,4,5-trichlorophenol
Synonyme: 3,4,5-trichlorophenol
Molekulargewicht (g/mol): 197.44
Summenformel: C6H3Cl3O
InChi Key: GBNHEBQXJVDXSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern