accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OClClH3CNCH3H3COOOONCH3CH3H3C

CAS RN 6101-15-1

IUPAC Name: trimethyl[2-({4-oxo-4-[2-(trimethylazaniumyl)ethoxy]butanoyl}oxy)ethyl]azanium dihydrate dichloride
Synonyme: suxamethonium chloride 2H2O succinyldicholine dichloride dihydrate succinylcholine dichloride dihydrate suxamethonium chloride dihydrate succinylcholine chloride dihydrate succinylcholine chloride 2H2O
Molekulargewicht (g/mol): 397.33
Summenformel: C14H34Cl2N2O6
InChi Key: FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern