CAS RN 613-08-1
IUPAC Name:
anthracene-2-carboxylic acid
Synonyme:
2-anthracenecarboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol):
222.24
Summenformel:
C15H10O2
InChi Key:
RZRJYURCNBXIST-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC=C2C=C3C=CC=CC3=CC2=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-Anthracencarbonsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Anthracencarbonsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-Anthracencarbonsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.