accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 616-25-1

CH3HOH2C

CAS RN 616-25-1

IUPAC Name: pent-1-en-3-ol
Synonyme: 1-penten-3-ol
Molekulargewicht (g/mol): 86.13
Summenformel: C5H10O
InChi Key: VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(O)C=C
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)