CAS RN 6164-98-3
CAS RN 6164-98-3
IUPAC Name:
N'-(4-chloro-2-methylphenyl)-N,N-dimethylmethanimidamide
Synonyme:
chlordimeform (iso)
Molekulargewicht (g/mol):
196.68
Summenformel:
C10H13ClN2
InChi Key:
STUSTWKEFDQFFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN(C)C=NC1=CC=C(Cl)C=C1C
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Chlordimeform, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Chlordimeform, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Chlordimeform, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.