CAS RN 61644-18-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Chloromethyl Isobutyrate, TRC
CAS: 61644-18-6 Summenformel: C5H9O2Cl Molekulargewicht (g/mol): 136.57 Synonym: (Isobutyryloxy)methyl chloride,Isobutyric acid chloromethyl ester,Chloromethyl 2-methylpropionate,Chloromethyl 2-methylpropanoate IUPAC-Name: chloromethyl 2-methylpropanoate SMILES: CC(C)C(=O)OCCl