accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6264-67-1

NH2FH2N

CAS RN 6264-67-1

IUPAC Name: 4-fluorobenzene-1,3-diamine
Synonyme: 4-fluorobenzene-1,3-diamine
Molekulargewicht (g/mol): 126.13
Summenformel: C6H7FN2
InChi Key: QNDFYLBDUWCFJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(F)C(N)=C1
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern