accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 628-46-6

H3CCH3OHO

CAS RN 628-46-6

IUPAC Name: 5-methylhexanoic acid
Synonyme: 5-methylhexanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 130.19
Summenformel: C7H14O2
InChi Key: MHPUGCYGQWGLJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CCCC(O)=O
Siedepunkt 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)