accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3O(S)OH(S)OHONCH3CH3

CAS RN 63126-52-3

IUPAC Name: (2S,3S)-2,3-dihydroxy-N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide
Synonyme: (2S,3S)-2,3-dihydroxy-N,N,N',N'-tetramethylsuccinamide
Molekulargewicht (g/mol): 204.23
Summenformel: C8H16N2O4
InChi Key: PCYDYHRBODKVEL-WDSKDSINSA-N
SMILES: CN(C)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)N(C)C
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern