accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6314-43-8

IUPAC Name: 1-(1-benzothiophen-2-yl)methanamine
Synonyme: 1-(1-benzothiophen-2-yl)methanamine
Molekulargewicht (g/mol): 163.24
Summenformel: C9H9NS
InChi Key: WKYFWFHTABURGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC2=CC=CC=C2S1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern