CAS RN 6323-18-8
CAS RN 6323-18-8
IUPAC Name:
1-(2-chlorophenyl)propan-1-one
Synonyme:
1-(2-chlorophenyl)propan-1-one
Molekulargewicht (g/mol):
168.62
Summenformel:
C9H9ClO
InChi Key:
BTSCBJDORATYKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1-(2-Chlorphenyl)propan-1-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1-(2-Chlorphenyl)propan-1-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1-(2-Chlorphenyl)propan-1-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.