CAS RN 6336-58-9
IUPAC Name:
dibutyl(prop-2-yn-1-yl)amine
Synonyme:
dibutyl(prop-2-yn-1-yl)amine
Molekulargewicht (g/mol):
167.3
Summenformel:
C11H21N
InChi Key:
XTEBRELWTGWYDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCN(CCCC)CC#C
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-(Di-n-Butylamino)-1-Propyn, 98 %, Thermo Scientific™
CAS: 6336-58-9 Summenformel: C11H21N Molekulargewicht (g/mol): 167.296 MDL-Nummer: MFCD00041673 InChI-Schlüssel: XTEBRELWTGWYDE-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-dibutylamino-1-propyne,dibutylprop-2-ynylamine,dibutylpropargylamine,3-dibutylaminopropyne,n,n-dibutylpropargylamine,di-n-butyl propargyl amine,acmc-209nf4,di-n-butylamino-1-propyne,n,n-dibutyl-2-propynylamine PubChem CID: 138732 IUPAC-Name: N-Butyl-N-prop-2-ynylbutan-1-amin SMILES: CCCCN(CCCC)CC#C