CAS RN 6380-23-0
CAS RN 6380-23-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3,4-Dimethoxy Styrene (~1% Hydroquinone as stabilizer), TRC
CAS: 6380-23-0 Summenformel: C10 H12 O2 Molekulargewicht (g/mol): 164.2 Synonym: Benzene, 4-ethenyl-1,2-dimethoxy-,Styrene, 3,4-dimethoxy- (7CI,8CI),Veratrole, 4-vinyl- (6CI),4-Ethenyl-1,2-dimethoxybenzene,1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene,3,4-Dimethoxystyrene,3,4-Dimethoxystyrol,4-Vinyl-1,2-dimethoxybenzene,4-Vinylveratrole IUPAC-Name: 4-ethenyl-1,2-dimethoxybenzene SMILES: COc1ccc(C=C)cc1OC