CAS RN 6405-28-3
CAS RN 6405-28-3
IUPAC Name:
3-[benzyl(2-carboxyethyl)amino]propanoic acid
Synonyme:
3-[benzyl(2-carboxyethyl)amino]propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol):
251.28
Summenformel:
C13H17NO4
InChi Key:
KSTIKMRBVZTNLX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)CCN(CCC(O)=O)CC1=CC=CC=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N-Benzyl-3,3'-iminodipropionsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N-Benzyl-3,3'-iminodipropionsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N-Benzyl-3,3'-iminodipropionsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.