accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 64071-86-9

ClClClZnH3CONNNOOOH3CNH2N(E/Z)

CAS RN 64071-86-9

IUPAC Name: zinc(2+) 2-{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)diazen-1-yl]phenyl}diazenium trichloride
Synonyme: zinc(2+) 2-{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)diazen-1-yl]phenyl}diazenium trichloride
Molekulargewicht (g/mol): 488.03
Summenformel: C14H14Cl3N5O4Zn
InChi Key: KTSPHVBBBOGQDW-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].COC1=CC(N=NC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)=C(OC)C=C1N=[NH2+]
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern