accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 64165-64-6

NH2HCOHO

CAS RN 64165-64-6

IUPAC Name: 2-aminopent-4-ynoic acid
Synonyme: propargylglycine
Molekulargewicht (g/mol): 113.12
Summenformel: C5H7NO2
InChi Key: DGYHPLMPMRKMPD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CC#C)C(O)=O
Physikalische Form 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern