accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 648409-30-7

NNHN

CAS RN 648409-30-7

IUPAC Name: 3-{[(pyridin-4-yl)methyl]amino}propanenitrile
Synonyme: 3-[(pyridin-4-ylmethyl)amino]propanenitrile
Molekulargewicht (g/mol): 161.21
Summenformel: C9H11N3
InChi Key: YBWTXEJAEKEKRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CCCNCC1=CC=NC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern