Learn More
3-[(4-Pyridyllmethyl)amino]propanenitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10476794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10476794 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10476794 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. DSHS00705DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(4-Pyridylmethyl)amino]propanenitrile
CAS 648409-30-7
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H11N3
Menge 5 g
Synonym 3-4-pyridylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-yl methyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethylamino propanenitrile, 3-4-pyridyl-methyl amino propanenitrile
InChI-Schlüssel YBWTXEJAEKEKRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1CNCCC#N
IUPAC-Name 3-(Pyridin-4-ylmethylamino)propannitril
Molekulargewicht (g/mol) 161.208
PubChem CID 2063970
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 97%