CAS RN 65376-05-8
CAS RN 65376-05-8
IUPAC Name:
[2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
Synonyme:
[2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
Molekulargewicht (g/mol):
144.21
Summenformel:
C8H16O2
InChi Key:
XDODWINGEHBYRT-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OCC1CCCCC1CO