CAS RN 65756-41-4
IUPAC Name:
4-ethyl-4-methylmorpholin-4-ium bromide
Synonyme:
4-ethyl-4-methylmorpholin-4-ium bromide
Molekulargewicht (g/mol):
210.12
Summenformel:
C7H16BrNO
InChi Key:
ACQZVWGQFXXTIX-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Br-].CC[N+]1(C)CCOCC1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Ethyl-4-methylmorpholiniumbromid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.