CAS RN 66091-32-5
CAS RN 66091-32-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Nefopam N-Oxide, TRC
CAS: 66091-32-5 Summenformel: C17H19NO2 Molekulargewicht (g/mol): 269.34 Synonym: 3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine 5-Oxide IUPAC-Name: 5-methyl-5-oxido-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocin-5-ium SMILES: C[N+]1([O-])CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1