CAS RN 6634-82-8
IUPAC Name:
sodium 5-amino-2-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]benzene-1-sulfonic acid
Synonyme:
sodium 5-amino-2-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol):
423.37
Summenformel:
C14H12N2NaO8S2
InChi Key:
DVSCXUQCFDWMOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Na+].NC1=CC(=C(C=CC2=C(C=C(C=C2)[N+]([O-])=O)S(O)(=O)=O)C=C1)S(O)(=O)=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
4-Amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonsäure-Dinatriumsalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4-Amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonsäure-Dinatriumsalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
4-Amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonsäure-Dinatriumsalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.