CAS RN 6642-31-5
IUPAC Name:
6-amino-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Synonyme:
uracil, 6-amino-1,3-dimethyl-
Molekulargewicht (g/mol):
155.16
Summenformel:
C6H9N3O2
InChi Key:
VFGRNTYELNYSKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C(N)=CC(=O)N(C)C1=O
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
6-Amino-1,3-dimethyluracil, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
6-Amino-1,3-dimethyluracil, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.