CAS RN 66612-29-1
CAS RN 66612-29-1
IUPAC Name:
6-[(4-aminobutyl)(ethyl)amino]-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione
Synonyme:
6-[(4-aminobutyl)(ethyl)amino]-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
Molekulargewicht (g/mol):
276.34
Summenformel:
C14H20N4O2
InChi Key:
LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCN(CCCCN)C1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1