accessibility menu, dialog, popup

UserName

BFFFK

CAS RN 668984-08-5

IUPAC Name: potassium trifluoro(naphthalen-2-yl)boranuide
Synonyme: potassium trifluoro(naphthalen-2-yl)boranuide
Molekulargewicht (g/mol): 234.07
Summenformel: C10H7BF3K
InChi Key: FXRJHJJHIOIXKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].F[B-](F)(F)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern