accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 67-64-1

OMeMe

CAS RN 67-64-1

IUPAC Name: propan-2-one
Synonyme: acetone caswell no. 004 azeton acetone preparation acetone product dimethyl formaldehyde epa pesticide chemical code 004101 acetone (substance) chevron acetone dimethylketal
Molekulargewicht (g/mol): 58.08
Summenformel: C3H6O
InChi Key: CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (166)
Menge 
  • (1)
  • (22)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (13)
  • (22)
  • (11)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
Güte 
  • (12)
  • (15)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (12)
Siedepunkt 
  • (4)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (28)
  • (33)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (13)
  • (7)
Reinheit (%) 
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (35)
  • (2)
  • (2)
  • (18)
  • (33)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (13)
  • (8)
  • (47)
  • (14)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (33)
  • (18)
  • (11)
  • (1)
  • (166)
  • (1)
  • (22)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (13)
  • (22)
  • (11)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (12)
  • (15)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (12)
  • (4)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (28)
  • (33)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (13)
  • (7)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)