accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SCH3O

CAS RN 67-68-5

IUPAC Name: methanesulfinylmethane
Synonyme: dimethyl sulfoxide infiltrina DMSO doligur rimso 100 demasorb caswell no. 381 dolicur dmso - dimethylsulphoxide rimso-50
Molekulargewicht (g/mol): 78.13
Summenformel: C2H6OS
InChi Key: IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(C)=O
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (2)
  • (8)
  • (11)
  • (1)
  • (12)
  • (11)
  • (9)
  • (1)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (9)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (11)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (15)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (14)
  • (3)
  • (5)
  • (10)
  • (12)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (26)
  • (21)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (16)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (2)
  • (8)
  • (11)
  • (1)
  • (12)
  • (11)
  • (9)
  • (1)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (11)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)