CAS RN 67254-28-8
CAS RN 67254-28-8
IUPAC Name:
[2,3-bis(octadec-9-enoyloxy)propoxy](2,3-dihydroxypropoxy)phosphinic acid sodium
Synonyme:
2,3-bis(octadec-9-enoyloxy)propoxy(2,3-dihydroxypropoxy)phosphinic acid sodium
Molekulargewicht (g/mol):
798.05
Summenformel:
C42H79NaO10P
InChi Key:
YBQBWNNQFRRICZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[Na].CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol)-Natriumsalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol)-Natriumsalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol)-Natriumsalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.