accessibility menu, dialog, popup

UserName

LaH3CCH3OOH3CCH3OOH3CCH3OO

CAS RN 67816-09-5

IUPAC Name: lanthanum(3+) tris(2-ethylhexanoate)
Synonyme: lanthanum(3+) tris(2-ethylhexanoate)
Molekulargewicht (g/mol): 568.52
Summenformel: C24H45LaO6
InChi Key: PPNFILUQDVDXDA-UHFFFAOYNA-K
SMILES: [La+3].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Physikalische Form 
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)