accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CO

CAS RN 68-12-2

IUPAC Name: N,N-dimethylformamide
Synonyme: dimethylformamide DMFA N,N-dimetilformamida dimetylformamidu dimetilformamide dimethylforamide DMF epa pesticide chemical code 366200 dmf (amide) dwumetyloformamid
Molekulargewicht (g/mol): 73.1
Summenformel: C3H7NO
InChi Key: ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
  • (129)
Menge 
  • (21)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (23)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Güte 
  • (9)
  • (10)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (11)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (8)
  • (17)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (11)
  • (5)
  • (15)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (20)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (39)
  • (25)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (129)
  • (21)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (23)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (10)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (11)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (8)
  • (17)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (5)
  • (15)
  • (1)
  • (15)
  • (11)
  • (1)