accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OSOONHNOHN

CAS RN 685506-42-7

IUPAC Name: 3-[2-methyl-5-(piperidine-1-sulfonyl)furan-3-yl]-1-phenylurea
Synonyme: 3-[2-methyl-5-(piperidine-1-sulfonyl)furan-3-yl]-1-phenylurea
Molekulargewicht (g/mol): 363.43
Summenformel: C17H21N3O4S
InChi Key: LVOVQRPAMXCXTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(NC(=O)NC2=CC=CC=C2)C=C(O1)S(=O)(=O)N1CCCCC1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern