CAS RN 69254-37-1
CAS RN 69254-37-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Arachidonsäure-d8 (Hauptbestandteil, 10 mg/ml in Methylacetat), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Arachidonsäure-d8 (Hauptbestandteil, 10 mg/ml in Methylacetat), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.